359807
Z-Phe-OH
99%
Sinónimos:
N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, Z-L-Phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +5°, c = 5 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Clave InChI
RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?