SBR00032
MIT HCl Ready Made Solution
95 mg/mL in water (9.5%)
Sinónimos:
2-Methyl-1,2-thiazol-3-one hydrochloride, Methylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
95 mg/mL in water (9.5%)
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Clave InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in research on the effects of the N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor antagonist kynurenic acid on human cortical development [1]
- as a cytotoxic substance to investigate its effect on bronchial epithelial cells (BEAS-2B cells) and role in apoptotic cell death(2)
- to research the effects of tyrosine phosphorylation on focal adhesion kinase (FAK) activity in the development of neural axons and dendrites(3)
Características y beneficios
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)