561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
97%
Sinónimos:
1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 1,2-benzothiazoline-3-one, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, Benzisothiazolin-3-one
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES string
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
General description
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Los clientes también vieron
of Acyl Azide