SAB4300571
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Anti-LC3A antibody produced in rabbit, Anti-MAP1ALC3 antibody produced in rabbit, Anti-MAP1BLC3 antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-MAP1LC3A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~16 kDa
~18 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(R-P-F-K-Q)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP1LC3A(84557)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)