SAB4200689
Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody, Mouse monoclonal
clone 5C5, hybridoma cell culture supernatant
Sinónimos:
Actin alpha sarcomeric/skeletal, a-SCA, alpha-SCA, alpha-sarcomeric actin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42 kDa
reactividad de especies
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
isotipo
IgM
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACTA2(59)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)