SAB4200401
Anti-CTGF antibody, Mouse monoclonal
clone CTGF-14, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Monoclonal Anti-CCN family member 2, Monoclonal Anti-CCN2, Monoclonal Anti-CTGF antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Connective tissue growth factor, Monoclonal Anti-HCS24, Monoclonal Anti-Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, Monoclonal Anti-IBP-8, Monoclonal Anti-IGF-binding protein 8, Monoclonal Anti-IGFBP-8, Monoclonal Anti-IGFBP8, Monoclonal Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 8, Monoclonal Anti-NOV2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CTGF-14, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing CTGF.
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTGF(1490)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)