SAB4200197
Anti-Periostin antibody,Mouse monoclonal
clone 47, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Periostin Antibody, Periostin Antibody - Monoclonal Anti-Periostin antibody produced in mouse, Anti-OSF2, Anti-Osteoblast specific factor 2, Anti-PDLPOSTN, Anti-POSTN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
47, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~88 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over expressing human Periostin
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... POSTN(10631)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?