SAB2106860
Anti-PORCN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
51 kDa
reactividad de especies
mouse, bovine, rabbit, guinea pig, human, dog, rat, horse
envase
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PORCN(64840)
mouse ... Porcn(53627)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)