AB9094-I
Anti-Sodium Pump Subunit alpha-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2, Na(+)/K(+) ATPase alpha-2 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(+) subunit, Sodium pump subunit alpha-2, Sodium Pump Subunit alpha-2, Anti-Sodium Pump (Na+ pump (Na+-K+-ATPase)) α 2 Isoform, Sodium/po
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis (IP): 10 ug from a representative lot immunoprecipitated Sodium Pump Subunit alpha-2 in 500 µg of rat brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected Sodium Pump Subunit alpha-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable