Documentos clave
SAB1410776
Sigma-Aldrich
Anti-MCC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp762O1615, FLJ38893, FLJ46755, MCC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 93.1 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MCC(4163)
Descripción general
This gene is a candidate colorectal tumor suppressor gene that is thought to negatively regulate cell cycle progression. The orthologous gene in the mouse expresses a phosphoprotein associated with the plasma membrane and membrane organelles, and overexpression of the mouse protein inhibits entry into S phase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MCC (NP_002378.1, 1 a.a. ~ 829 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNSGVAMKYGNDSSAELSELHSAALASLKGDIVELNKRLQQTERERDLLEKKLAKAQCEQSHLMREHEDVQERTTLRYEERITELHSVIAELNKKIDRLQGTTIREEDEYSELRSELSQSQHEVNEDSRSMDQDQTSVSIPENQSTMVTADMDNCSDLNSELQRVLTGLENVVCGRKKSSCSLSVAEVDRHIEQLTTASEHCDLAIKTVEEIEGVLGRDLYPNLAEERSRWEKELAGLREENESLTAMLCSKEEELNRTKATMNAIREERDRLRRRVRELQTRLQSVQATGPSSPGRLTSTNRPINPSTGELSTSSSSNDIPIAKIAERVKLSKTRSESSSSDRPVLGSEISSIGVSSSVAEHLAHSLQDCSNIQEIFQTLYSHGSAISESKIREFEVETERLNSRIEHLKSQNDLLTITLEECKSNAERMSMLVGKYESNATALRLALQYSEQCIEAYELLLALAESEQSLILGQFRAAGVGSSPGDQSGDENITQMLKRAHDCRKTAENAAKALLMKLDGSCGGAFAVAGCSVQPWESLSSNSHTSTTSSTASSCDTEFTKEDEQRLKDYIQQLKNDRAAVKLTMLELESIHIDPLSYDVKPRGDSQRLDLENAVLMQELMAMKEEMAELKAQLYLLEKEKKALELKLSTREAQEQAYLVHIEHLKSEVEEQKEQRMRSLSSTSSGSKDKPGKECADAASPALSLAELRTTCSENELAAEFTNAIRREKKLKARVQELVSALERLTKSSEIRHQQSAEFVNDLKRANSNLVAAYEKAKKKHQNKLKKLESQMMAMVERHETQVRMLKQRIALLEEENSRPHTNETSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)