S9944
Sibutramine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule IV
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
InChI key
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.