S4449
Seppro® Neutralization Buffer
Sinónimos:
Tris (hydroxymethyl) aminomethane buffer
About This Item
Productos recomendados
General description
Application
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?