Documentos clave
R8005
SAFC
Medio RPMI-1640
Hybri-Max, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
impurezas
endotoxin
componentes
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El medio RPMI 1640 lo desarrolló el equipo de Moore en el Instituto Roswell Park Memorial en 1966. Se formuló una modificación del medio McCoy 5A para sostener las células linfoblastoides en cultivo en suspensión, pero desde entonces se ha demostrado que sirve de soporte para una amplia variedad de células que necesitan anclaje. Originalmente indicado para utilizar con un complemento sérico, se ha demostrado que el RPMI 1640 respalda diversas líneas celulares en ausencia de suero. También se ha utilizado ampliamente en protocolos de fusión y en el crecimiento de células híbridas. Este medio es adecuado para el cultivo de leucocitos humanos sanos y neoplásicos.
Cantidad
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Reconstitución
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Información legal
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ryoichi Arita et al.
Diabetes, 58(1), 215-226 (2008-10-09)
Leukocyte adhesion in retinal microvasuculature substantially contributes to diabetic retinopathy. Involvement of the Rho/Rho kinase (ROCK) pathway in diabetic microvasculopathy and therapeutic potential of fasudil, a selective ROCK inhibitor, are investigated. Localization of RhoA/ROCK and Rho activity were examined in
Fhernanda R Smiderle et al.
BMC complementary and alternative medicine, 11, 58-58 (2011-07-27)
Mushroom polysaccharides have traditionally been used for the prevention and treatment of a multitude of disorders like infectious illnesses, cancers and various autoimmune diseases. Crude mushroom extracts have been tested without detailed chemical analyses of its polysaccharide content. For the
Tamara Veiga-Parga et al.
PLoS pathogens, 7(12), e1002427-e1002427 (2011-12-17)
Ocular herpes simplex virus infection can cause a blinding CD4⁺ T cell orchestrated immuno-inflammatory lesion in the cornea called Stromal Keratitis (SK). A key to controlling the severity of SK lesions is to suppress the activity of T cells that
Yoichi Matsuo et al.
International journal of cancer, 124(4), 853-861 (2008-11-28)
CXC-chemokines are involved in the chemotaxis of neutrophils, lymphocytes and monocytes. However, role of these chemokines in tumorigenesis, especially with regard to interaction between tumor and its microenvironment, has not been clearly elucidated. The purpose of this study was to
Oleh Taratula et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 140(3), 284-293 (2009-07-02)
Low penetration ability of Small Interfering RNA (siRNA) through the cellular plasma membrane combined with its limited stability in blood, limits the effectiveness of the systemic delivery of siRNA. In order to overcome such difficulties, we constructed a nanocarrier-based delivery
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.