R5886
Medio RPMI-1640
HEPES modification, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Medio RPMI-1640, HEPES Modification, With 25 mM HEPES, without L-glutamine., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
pH
>7.2
componentes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- para cultivar células de las líneas linfoblastoides humanas
- células de cáncer de próstata
- monocitos de sangre humana
Producto relacionado
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?