Merck
R4775
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
Sinónimos:
Direct plant PCR master mix, Direct tissue PCR master mix, PCR master mix with loading dye
About This Item
UNSPSC Code:
41106303
NACRES:
NA.55
Quality Level
usage
sufficient for 100 reactions
1.2 mL sufficient for 100 amplifications
sufficient for 1000 reactions
12 mL sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included
hotstart
color
red
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La mezcla de reacción para PCR REDExtract-N-Amp es una mezcla maestra para PCR que contiene tampón, sales, trifosfatos de desoxinucleótido (dNTP) y ADN polimerasa REDTaq.
Esta mezcla para PCR está indicada para su utilización con el kit para PCR vegetal Extract-N-Amp y el kit para PCR en tejidos Extract-N-Amp de Sigma. Todos los kits Extract-N-Amp son suficientes para una amplificación mediante PCR para por extracción. Sin embargo, cuando se requieren otras reacciones de PCR, puede ser necesaria esta mezcla PCR ReadyMix complementaria. La ReadyMix para PCR REDExtract-N-Amp contiene un colorante inerte de rastreo que permite la cómoda carga directa de los productos de la PCR en geles de agarosa para análisis.
Application
La mezcla maestra para PCR REDExtract-N-Amp se ha utilizado:
  • para el genotipado de muestras fijadas de embriones de pez cebra
  • en la amplificación mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del ADN aislado de la familia de los líquenes utilizando el kit para PCR vegetal REDExtract-N-Amp.
  • en la amplificación de ADN aislado de colonias de levaduras individuales y esporas fúngicas utilizando el kit para PCR de semillas REDExtract-N-Amp.
La mezcla maestra para PCR REDExtract-N-Amp también es adecuada para PCR de colonias.
Features and Benefits
  • Un gel preparado: No es necesario añadir tampón de carga ni colorante de seguimiento. El producto de la PCR se carga directamente en un gel de agarosa después de la amplificación El trazador rojo migra a una velocidad aproximadamente igual que un fragmento de 125 pb (ligeramente más deprisa que el azul de bromofenol)
  • Comodidad: la característica de inicio en caliente de los productos JumpStart permite configurar la reacción a temperatura ambiente, lo que puede ser beneficioso cuando se trabaja con varias muestras. El formato de mezcla preparada reduce el tiempo de preparación.
  • Reproducibilidad: reduce el riesgo de contaminación como consecuencia de varias etapas de pipeteo y proporciona un rendimiento uniforme en todas las reacciones y en el tiempo.
  • Gran especificidad y rendimiento: la ADN polimerasa JumpStart Taq, una enzima de inicio en caliente inactivada por anticuerpos, está diseñada para minimizar la amplificación inespecífica a la vez que aumenta la especificidad y el rendimiento deseados.
Legal Information
El empleo de este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses y las correspondientes reivindicaciones de patente fuera de los Estados Unidos: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 y las reivindicaciones fuera de los EE.UU. Correspondientes a la patente estadounidense caducada nº 5,079,352. La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador. No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre otra reivindicación de patente, ni derecho de ejecución de ningún método patentado ni derecho de realización de servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial. Este producto está indicado solo para investigación. Los usos diagnósticos bajo patentes de Roche requiere una licencia aparte de Roche. Para más información sobre las licencias de compra, contacte con el Director de Licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, EE.UU.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Parallel evolution and phenotypic divergence in lichenized fungi: a case study in the lichen-forming fungal family Graphidaceae (Ascomycota: Lecanoromycetes: Ostropales).
Rivas Plata E
Molecular Phylogenetics and Evolution, 61(1), 45-63 (2011)
Nitya Bhaskaran et al.
Scientific reports, 8(1), 13764-13764 (2018-09-15)
Elevated Microsatellite Alterations at Selected Tetranucleotide repeats (EMAST) occur in up to 60% of colorectal cancers and may associate with aggressive and advanced disease in patients. Although EMAST occurs in many cancer types, current understanding is limited due to the
Phylogenetic placement, species delimitation, and cyanobiont identity of endangered aquatic Peltigera species (lichen-forming Ascomycota, Lecanoromycetes).
Miadlikowska J
American Journal of Botany, 101(7), 1141-1156 (2014)
Prescott T Leach et al.
eNeuro, 3(1) (2016-03-30)
Fragile X syndrome is a neurodevelopmental disorder characterized by mild-to-severe cognitive deficits. The complete absence of Fmr1 and its protein product in the mouse model of fragile X (Fmr1 KO) provides construct validity. A major conundrum in the field is
Rasmus H Jensen et al.
Journal of clinical microbiology, 49(2), 549-556 (2010-12-15)
Candida palmioleophila has previously been misidentified as C. famata or C. guilliermondii. We have investigated traditional and modern identification methods for the identification of this and related species. Forty-one clinical isolates previously identified as C. famata or C. guilliermondii and
Artículos
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Protocolos
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
Ver todo