E0781
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ with qPCR Reference dye
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
About This Item
Productos recomendados
descripción
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
Nivel de calidad
uso
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Características
dNTPs included
hotstart
aplicaciones
agriculture
método de detección
probe-based
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.