R128
Monoclonal Anti-Ryanodine Receptor antibody produced in mouse
clone C3-33, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
C3-33, monoclonal
mol peso
antigen ~565 kDa (non-mammalian vertebrates, a doublet at 565 kDa represents the α and β isoforms)
reactividad de especies
canine, rabbit, rat, chicken, amphibian, guinea pig, mouse, fish, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed, frozen mouse brain tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Ryr1(114207) , Ryr2(84025)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?