Key Documents
05-379
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-E2F-1, clones KH20 y KH95
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-E2F-1, Anti-RBAP1, Anti-RBBP3, Anti-RBP3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
KH20, monoclonal
KH95, monoclonal
species reactivity
Xenopus, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... E2F1(1869)
General description
El E2F-1 se identificó como una proteína celular con actividad de unión al ADN asociada con el promotor del gen E2 del adenovirus. El miembro original de la familia E2F de factores de transcripción, que ahora consta de cinco miembros, fue identificado por su asociación con la proteína de retinoblastoma, que controla su actividad. El E2F-1 está regulado por el ciclo celular, con niveles muy bajos a principios de la fase G1, que luego van aumentando a medida que las células pasan de G1 a S y cuyas concentraciones proteicas son las más altas en el límite G1/S, lo que es coherente con su papel en la entrada a la fase S.
Specificity
Reconoce el E2F-1.
Immunogen
Epítopo: El epítopo para KH20 se ha localizado en los aminoácidos 1-89; para KH95 en los aminoácidos 342-386.
Proteína de fusión GST que corresponde al E2F-1 humano de longitud completa
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-E2F-1, clones KH20 y KH95, es un anticuerpo monoclonal de ratón de gran calidad para la detección de E2F-1 y se ha validado en IP y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia: 0.5-2 μg/ml de este anticuerpo detectaron el E2F-1 en un extracto nuclear de HeLa.
Inmunoprecipitación: 4 μg de este anticuerpo causó la inmunoprecipitación del E2F-1 de extracto nuclear de HeLa.
Desplazamiento en gel: se ha demostrado que el clon KH20 desplaza el complejo E2F-1/DP-1/DNA (Helin, 1993; Wu, 2000).
Target description
55 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína G, inmunoglobulina purificada en proteína A en Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M y azida sódica al 0,05 %
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-309, extracto nuclear de células HeLa. Añada un volumen igual de tampón de muestra reductor Laemmli a 10 μl del extracto y deje hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del extracto reducido por carril para minigeles.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Han Xu et al.
Molecular cancer research : MCR, 14(2), 163-172 (2015-12-15)
Overexpression of EZH2 is frequently linked to the advanced and metastatic stage of cancers. The mechanisms of its oncogenic function can be context specific, and may vary depending on the protein complexes that EZH2 interacts with. To identify novel transcriptional
Expression of Dmp1 in specific differentiated, nonproliferating cells and its regulation by E2Fs.
Mallakin, A; Taneja, P; Matise, LA; Willingham, MC; Inoue, K
Oncogene null
Yibo Xue et al.
Nature communications, 10(1), 557-557 (2019-02-06)
Tumor suppressor SMARCA4 (BRG1), a key SWI/SNF chromatin remodeling gene, is frequently inactivated in cancers and is not directly druggable. We recently uncovered that SMARCA4 loss in an ovarian cancer subtype causes cyclin D1 deficiency leading to susceptibility to CDK4/6
Protein tyrosine phosphatase receptor-type O (PTPRO) is co-regulated by E2F1 and miR-17-92.
Xin Xu, Yan Hong, Chenfei Kong, Liang Xu, Jiang Tan, Qian Liang, Baiqu Huang, Jun Lu
Febs Letters null
Distinct transcriptional regulatory modules underlie STAT3's cell type-independent and cell type-specific functions.
Hutchins, AP; Diez, D; Takahashi, Y; Ahmad, S; Jauch, R; Tremblay, ML; Miranda-Saavedra, D
Nucleic Acids Research null