R0761
Monoclonal Anti-Rat IgG2a antibody produced in mouse
clone R2A-2, ascites fluid
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
R2A-2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
capture ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:5,000
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- slot blot immunoassay
- immunoblotting
- dot blot
- immunocytochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)