Merck
PHG0001
SAFC
HEPES
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein/REAXYS Number:
883043
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
4.7-5.3 (, )
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
Nuestra cartera SAFC® de materias primas de gran calidad para utilizar en el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los requisitos definidos por el Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
La calidad del tampón es vital para el éxito de los procesos biofarmacéuticos, porque las disoluciones tampón son indispensables en casi cada etapa de producción.
Nuestra amplia cartera de materiales amortiguadores fabricados bajo los controles adecuados se adapta a sus necesidades. Oscilando entre grados que no cumplen las GMP, para aplicaciones de bajo riesgo, y el cumplimiento de la directriz GMP IPEC-PQG, para aplicaciones de alto riesgo, tenemos productos que cubren todos sus requisitos de fabricación.
Application
El HEPES es una disolución tampón biológica que suele denominarse tampón de “Good”. Es el tampón biológico utilizado con más frecuencia ya que el pKa de HEPES es de 7,31, lo que se corresponde con el pH fisiológico de 7,36. HEPES se considera no tóxico para las líneas de cultivo celular, muy soluble en agua y proporciona una gran transparencia a la disolución.
HEPES se utiliza en medios de cultivo celular, en formulaciones amortiguadoras para biofarmacia (upstream y downstream) y en reactivos de diagnóstico. Los tampones basados en HEPES se utilizan en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, productos bioactivos, proteínas y factores de crecimiento.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
P Dey et al.
Oncogene, 33(33), 4213-4225 (2013-10-01)
Estrogen receptor β (ERβ) is emerging as a critical factor in understanding prostate cancer biology. Although reduced in prostate cancer above Gleason grade 3, ERβ is a potential drug target at the initial stage of the disease. In human prostate
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Brendan M Leung et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(11), 1247-1258 (2013-03-19)
Modular cardiac tissues developed both vascular and cardiac structures in vivo, provided that the host response was attenuated by omitting xenoproteins from the modules. Collagen gel modules (with Matrigel(TM)) containing cardiomyocytes (CMs) alone or CMs with surface-seeded endothelial cells (ECs; CM/EC
Suganthi Chittaranjan et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3159-3173 (2014-04-12)
Triple-negative breast cancers (TNBC) are defined by a lack of expression of estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR), and human epidermal growth factor receptor 2 (ERBB2/HER2). Although initially responsive to chemotherapy, most recurrent TNBCs develop resistance, resulting in disease progression.