Merck
H4034
Sigma-Aldrich
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
883043
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
grado
BioPerformance Certified
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (titration)
Formulario
crystalline powder
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
Absorción
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
idoneidad
suitable for Western blot
suitable for component for culture media
aplicaciones
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
actividad extraña
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El HEPES se ha descrito como uno de los mejores tampones multiuso disponibles para la investigación biológica. A pH biológico, la molécula es dipolar y es eficaz como amortiguador a un pH de 6,8 a 8,2. El HEPES se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, como los cultivos tisulares. Se utiliza habitualmente para amortiguar los medios de cultivo celular en el aire. HEPES encuentra su uso en experimentos in vitro sobre Mg.
El HEPES, o ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etano-sulfónico, es un ácido aminosulfónico N-sustituido dipolar amortiguador. Demuestra una excelente capacidad de amortiguación en el intervalo de pH de 6,8 a 8,2, con un pKa de 7,48 a 25°C. Ampliamente reconocido como uno de los amortiguadores más versátiles, el HEPES se utiliza ampliamente en la biología celular, bioquímica y biológica experimentales. Un atributo notable es su ausencia de reactividad con iones metálicos. A diferencia de muchas disoluciones tampón, el HEPES no forma complejos significativos con la mayoría de los metales, lo que hace que sea adecuado para aplicaciones en las que intervienen iones metálicos sin que afecten a su actividad. Esta característica mejora su utilidad como un "tampón no coordinador". En cultivo celular, el HEPES destaca en el mantenimiento de un pH fisiológico estable, incluso en medio de fluctuaciones de la concentración de dióxido de carbono como consecuencia de la respiración celular. Esto lo diferencia de los amortiguadores de bicarbonato (NaHCO3), que, aunque se usan comúnmente, son menos eficaces en la estabilización del pH.
El HEPES también resulta ventajoso en diversos procesos biológicos y bioquímicos. Su naturaleza anfolítica lo hace adecuado como separador para la creación de gradientes de pH en el enfoque isoeléctrico, una técnica empleada a menudo en la separación y el análisis de proteínas. Además, el HEPES exhibe una interferencia mínima en las reacciones de las enzimas de restricción del ADN en comparación con los amortiguadores con menos grupos amina sustituidos, como el Tris. Esto lo convierte en la opción preferida para aplicaciones que implican manipulación y análisis de ADN. Más allá de estas aplicaciones específicas, el HEPES es valioso en muchos otros procesos biológicos y bioquímicos, como la inmunoprecipitación, la lisis celular y la obtención de imágenes de células vivas. Su versatilidad, junto con una excepcional capacidad de amortiguación del pH y una interacción mínima con otras moléculas, coloca al HEPES como una herramienta indispensable en diversos dominios experimentales.
El tampón HEPES no produce efectos citotóxicos a las células y, por tanto, puede utilizarse en cultivos celulares animales.
Aplicación
HEPES se ha utilizado:
  • Para enriquecer el medio de Eagle modificado de Dulbecco para cultivar y mantener las líneas celulares
  • Como componente de tampón de suspensión de plaquetas
  • Para enriquecer la disolución salina básica de Hank, que se utiliza para lavar el tejido pancreático
  • Como componente del tampón de lavado y el tampón de bloqueo en la purificación y cuantificación de proteínas con el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA)
  • Para el ajuste y el mantenimiento del pH de las disoluciones biológicas
  • Como componente de la disolución salina equilibrada de Hank (HBSS) y del medio de disociación para estudiar el desarrollo neuronal
  • Para la homogeneización de tejidos y en la preparación de extractos citosólicos y nucleares de las células
  • Como componente del medio de cultivo de queratinocitos y fibroblastos
Características y beneficios
  • Probado para confirmar niveles bajos de contaminación por metales pesados, garantizando su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Muy soluble en agua con un intervalo de pH útil de 6,8 a 8,2 y un pKa de 7,5 a 25 °C
  • Unión despreciable a iones metálicos
  • Menos tóxico para las células que otras disoluciones tampón como Tris y fosfato
  • Estable en un amplio intervalo de pH
  • Probado para endotoxinas y recuento de microorganismos aerobios totales
  • Sin ADNasas, NICKasas, ARNasas, endonucleasas, exonucleasas y proteasas
Envase
The DRYPOUR® packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR® packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Información legal
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 136, pl9-pl9 (2002)
Actin filament elasticity and retrograde flow shape the force-velocity relation of motile cells.
Zimmermann J, et al.
Biophysical Journal, 102(2), 287-295 (2012)
Complex thermorheology of living cells.
Schmidt BUS, et al.
New Journal of Physics, 17(7), 073010-073010 (2015)
Use of a new buffer in the culture of animal cells.
Williamson JD and Cox P
The Journal of General Virology, 2, 309-309 (1968)
Airway epithelial cell PPAR? modulates cigarette smoke-induced chemokine expression and emphysema susceptibility in mice.
Solleti SK et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 309, L293-L293 (2015)
Artículos
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Ver todo
Contenido relacionado
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.