Merck
P4937
Sigma-Aldrich
Percoll®
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Sinónimos:
Density gradient medium
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
sterility
aseptically filled
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
8.5-9.5 (25 °C)
density
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® es un medio clásico para centrifugación en gradiente de densidad de células, virus y partículas celulares. Consiste en partículas de sílice coloidal de 15–30 nm de diámetro (23% p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP). La PVP hace que el producto sea completamente atóxico e ideal para utilizar con materiales biológicos. Debido a su heterogeneidad en el tamaño de las partículas, la sedimentación se produce a diferentes velocidades, lo que crea espontáneamente gradientes isométricos muy suaves en el intervalo de 1,0-1,3 g/ml.
Application
El Percoll consiste en partículas de sílice coloidales de 15 a 30 nm de diámetro 23 % p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP. Se utiliza para establecer gradientes de densidad no tóxicos con baja viscosidad y poca osmolaridad que pueden utilizarse para aislar células, orgánulos y virus. Se ha utilizado para separar vesículas de la membrana interna y externa de E. coli. El Percoll es isosmótico en todo el gradiente, no tóxico y fácil de eliminar de los materiales purificados.
El Percoll® se ha utilizado en la separación centrífuga de:
  • cardiomiocitos ventriculares neonatales de rata
  • leucocitos de una muestra de sangre
  • células mioides peritubulares (PM)
Adecuado para utilizar en la preparación de suspensiones de células únicas para secuenciación.
Features and Benefits
  • La baja osmolalidad permite un ajuste preciso a las condiciones fisiológicas sin interferencias significativas del medio.
  • Compatible con células y virus vivos y permite la separación y la recuperación de sistemas intactos, totalmente activos.
  • Impermeable a las membranas biológicas lo que no provoca ningún cambio en la densidad de flotación de las partículas durante la centrifugación.
  • La formación espontánea del gradiente durante la centrifugación permite mezclar grandes volúmenes de muestra en los tubos de centrífuga.
  • La baja viscosidad provoca una rápida formación de gradientes y separación de partículas.
  • La mayoría de las partículas biológicas que tienen valores de coeficiente de sedimentación superiores a 60S pueden aislarse satisfactoriamente en gradientes de Percoll.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Maryam Ghaedi et al.
The Journal of experimental medicine, 217(3) (2019-12-10)
Lung group 2 innate lymphoid cells (ILC2s) drive allergic inflammation and promote tissue repair. ILC2 development is dependent on the transcription factor retinoic acid receptor-related orphan receptor (RORα), which is also expressed in common ILC progenitors. To elucidate the developmental
Nunzia Pastore et al.
Nature communications, 11(1), 2461-2461 (2020-05-20)
It is well established that pluripotent stem cells in fetal and postnatal liver (LPCs) can differentiate into both hepatocytes and cholangiocytes. However, the signaling pathways implicated in the differentiation of LPCs are still incompletely understood. Transcription Factor EB (TFEB), a
Density gradients prepared from colloidal silica particles coated by polyvinylpyrrolidone (Percoll).
H Pertoft et al.
Analytical biochemistry, 88(1), 271-282 (1978-07-15)
Hila Doron et al.
Cell reports, 28(7), 1785-1798 (2019-08-15)
Melanoma is the deadliest skin cancer due to its high rate of metastasis, frequently to the brain. Brain metastases are incurable; therefore, understanding melanoma brain metastasis is of great clinical importance. We used a mouse model of spontaneous melanoma brain
Ann-Chang Cheng et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 121(3-4), 206-215 (2007-11-06)
Brown-marbled grouper Epinephelus fuscoguttatus which had been fed diets containing sodium alginate and kappa (kappa)-carrageenan at 5, 10 and 20gkg(-1), respectively after 0, 2, 4, 6, 8 and 14 weeks were examined for survival, growth, innate cellular and humoral responses
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.