Merck
P1644
Sigma-Aldrich
Percoll®
pH 8.5-9.5 (20 °C)
Sinónimos:
Medios de gradiente de densidad Percoll
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
sterility
aseptically filled
Quality Level
color
clear colorless to faint yellow
pH
8.5-9.5 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Percoll® es un medio clásico para centrifugación en gradiente de densidad de células, virus y partículas celulares. Percoll consiste en partículas de sílice coloidal de 15– 30 nm de diámetro (23% p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP). La PVP hace que el producto sea completamente atóxico e ideal para utilizar con materiales biológicos.
Application
El Percoll consiste en partículas de sílice coloidales de 15 a 30 nm de diámetro 23 % p/p en agua) que han sido recubiertas con polivinilpirrolidona (PVP. Se utiliza para establecer gradientes de densidad no tóxicos con baja viscosidad y poca osmolaridad que pueden utilizarse para aislar células, orgánulos y virus. Se ha utilizado para separar vesículas de la membrana interna y externa de E. coli. El Percoll es isosmótico en todo el gradiente, no tóxico y fácil de eliminar de los materiales purificados.
Se ha utilizado Percoll® para la preparación del esperma en estudios de los requisitos de energía de los embriones bovinos.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Tanja Zöller et al.
International journal of molecular sciences, 19(3) (2018-03-02)
Microglia are the resident immune cells of the central nervous system (CNS) and participate in physiological and pathological processes. Their unique developmental nature suggests age-dependent structural and functional impairments that might contribute to neurodegenerative diseases. In the present study, we
T Hirano et al.
The Journal of cell biology, 106(4), 1171-1183 (1988-04-01)
A temperature-sensitive mutant nuc2-663 of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe specifically blocks mitotic spindle elongation at restrictive temperature so that nuclei in arrested cells contain a short uniform spindle (approximately 3-micron long), which runs through a metaphase plate-like structure consisting
R Hovius et al.
Biochimica et biophysica acta, 1021(2), 217-226 (1990-01-29)
Rat liver mitochondria were isolated by a combination of differential and Percoll gradient centrifugation, resulting in a highly pure and intact preparation, as assessed by marker enzyme analysis, latency of cytochrome-c oxidase, respiratory control index and electron microscopy. Two different
Rajasree Sreedharan et al.
Kidney international, 86(3), 515-524 (2014-05-09)
Inducible heat shock proteins (HSPs), regulated by heat shock factor-1 (HSF-1), protect against renal cell injury in vitro. To determine whether HSPs ameliorate ischemic renal injury in vivo, HSF-1 functional knockout mice (HSF-KO) were compared with wild-type mice following bilateral
Noa Bossel Ben-Moshe et al.
Nature communications, 10(1), 3266-3266 (2019-07-25)
Complex interactions between different host immune cell types can determine the outcome of pathogen infections. Advances in single cell RNA-sequencing (scRNA-seq) allow probing of these immune interactions, such as cell-type compositions, which are then interpreted by deconvolution algorithms using bulk
Artículos
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
Protocolos
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.