Documentos clave
P3417
Sigma-Aldrich
Dispase from Bacillus polymyxa
powder, ~0.4 unit/mg solid, suitable for cell culture
Sinónimos:
Proteinase, Bacillus polymyxa neutral
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Formulario
powder
actividad específica
~0.4 unit/mg solid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Definición de unidad
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37°C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Producto relacionado
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Angustias Page et al.
International journal of oral science, 12(1), 1-1 (2020-01-05)
Odontogenic tumours are a heterogeneous group of lesions that develop in the oral cavity region and are characterized by the formation of tumoural structures that differentiate as teeth. Due to the diversity of their histopathological characteristics and clinical behaviour, the