Merck
P0381
Sigma-Aldrich
Pyrogallol
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3(OH)3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.11
Beilstein:
907431
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191503
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98% (HPLC)
aplicaciones:
cell analysis
bp:
309 °C (lit.)
presión de vapor:
10 mmHg ( 167.7 °C)
densidad de vapor
4.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 167.7 °C)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicaciones
cell analysis
cadena SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Clave InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pyrogallol is a polyphenol and allelochemical, found on Microcystis aeruginosa and Emblica officinalis.
Aplicación
Pyrogallol has been used:
  • in the superoxide dismutase (SOD) assay
  • to induce modification in mitochondrial DNA and to characterize the same
  • as a standard to confirm the presence of pyrogallol in butanol fraction of white rose petal extract
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Pyrogallol induces superoxide anion (O2-) generation and in the presence of metal ions, it stimulates oxidative damage to DNA and lipids.
Calidad
May contain black specks.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)
Caspase inhibitor decreases apoptosis in pyrogallol-treated lung cancer Calu-6 cells via the prevention of GSH depletion
Han YH, et al.
International Journal of Oncology, 33(5), 1099-1105 (2008)
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)
Allelopathic mechanism of pyrogallol to Microcystis aeruginosa PCC7806 (Cyanobacteria): from views of gene expression and antioxidant system
Shao J, et al.
Chemosphere, 75(7), 924-928 (2009)