N0409
Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Nitrotyrosine Antibody, Nitrotyrosine Antibody - Anti-Nitrotyrosine antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
wide range
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain
indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunofluorescence immunocytochemistry
- confocal microscopy
- immunofluorescent staining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)