Merck
Todas las fotos(9)
Key Documents
AB5411
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nitrotirosina
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Nitrotyrosine antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La producción celular de especies de nitrógeno muy reactivas derivadas del óxido nítrico, como el peroxinitrito, el dióxido de nitrógeno y el cloruro de nitrilo, induce la nitración de los restos de tirosina en las proteínas tisulares. El grado de formación de nitrotirosina proteica proporciona un índice de la producción de especies reactivas de nitrógeno y el posible daño celular durante un determinado período. La nitrotirosina puede medirse mediante análisis de aminoácidos de hidrolizados de proteínas y detectarse, estimarse semicuantitativamente y localizarse en células y tejidos mediante técnicas inmunocitoquímicas utilizando anticuerpos dirigidos contra el hapteno nitrotirosina.
Specificity
No se ha determinado la reactividad con otras especies.
Reconoce los restos de tirosina nitrada.
Immunogen
KLH nitrada.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la nitrotirosina utilizando este anticuerpo anti-nitrotirosina validado para utilizar en IH(P) y WB.
Inmunotransferencia Western:
se utilizó con éxito una dilución 1:100-1:1 000 de un lote anterior en inmunoelectrotransferencia cuando se probó contra la BSA y la ovalbúmina nitradas.
Inmunohistoquímica:
1:50-1:100 en hígado de ratón fijado con formol en tampón neutro al 10 % fijado en formol e incluido en parafina(animal tratado con Zymosan) y tejidos cerebelosos humanos sanos. Los tejidos deben ser pretratados con recuperación de epítopos inducida por calor (HIER). La incubación con el AB5411 fue de 10 minutos y la reacción se desarrolló con el kit Chemicon IHCSelect, HRP-DAB (Número de referencia DAB150).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Quality
Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina):
Tinción de nitrotirosina (AB5411) del cerebro de ratón (Zymosan), tejido pretratado con tampón citrato, pH 6,0. El anticuerpo policlonal se diluyó a 1:500 utilizando detección IHC-Select con HRP-DAB. Aquí la inmunorreactividad se ve en el hipocampo.
Tinción óptima de nitrotirosina monoclonal: Cerebro de ratón tratado con Zymosan.
Linkage
Sustituye a: AB5386
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene acida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO: Los restos de tirosina pueden ser nitrados directamente in situ en cortes de tejido usando peroxinitrito (nº de ref. 20-107) para crear un control positivo. Después de desparafinizar el corte de tejido, el portaobjetos se cubre con una gota de PBS, pH 7,4 en la que se mezclan 10 microlitros de disolución de peroxinitrito. Hay que tener cuidado de que la disolución mantenga un pH de 7,4.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
NAD(P)H oxidase-derived reactive oxygen species contribute to age-related impairments of endothelium-dependent dilation in rat soleus feed arteries.
Trott, DW; Seawright, JW; Luttrell, MJ; Woodman, CR
Journal of Applied Physiology (1985)
iNOS activity is necessary for the cytotoxic and immunogenic effects of doxorubicin in human colon cancer cells.
De Boo, S; Kopecka, J; Brusa, D; Gazzano, E; Matera, L; Ghigo, D; Bosia, A; Riganti, C
Molecular Cancer null
Hyperglycemia accelerates apparent diffusion coefficient-defined lesion growth after focal cerebral ischemia in rats with and without features of metabolic syndrome.
Tarr, D; Graham, D; Roy, LA; Holmes, WM; McCabe, C; Mhairi Macrae, I; Muir, KW; Dewar, D
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Mardjaneh Karbalaei Sadegh et al.
British journal of pharmacology, 162(5), 1156-1170 (2010-11-26)
Caveolin-1-deficiency is associated with substantial urogenital alterations. Here, a mechanical, histological and biochemical characterization of female detrusors from wild-type and caveolin-1-deficient (KO) mice was made to increase the understanding of detrusor changes caused by lack of caveolae. Length-tension relationships were
Decreasing mitochondrial fission alleviates hepatic steatosis in a murine model of nonalcoholic fatty liver disease.
Galloway, CA; Lee, H; Brookes, PS; Yoon, Y
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null