MAK368
Starch Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detección
colorimetric
fluorometric
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Idoneidad
Principio
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)