M9936
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom black polystyrene wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
skirt
Productos recomendados
Materiales
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt
envase
case of 40
fabricante / nombre comercial
Greiner 655079
volumen máximo
392 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
340 μL
color
black
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Otras notas
Idoneidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)