M9500
DL-Metionina
≥99%, suitable for cell culture and insect cell cutlure
Sinónimos:
Ácido DL-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (±)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Productos recomendados
product name
DL-Metionina, ≥99%
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.