Documentos clave
M4909
Specimen mounts
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Materiales
aluminum (with lathe finish)
clavija diám.
3.2 mm
mesa diám.
12.7 mm
Descripción general
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)