933155
SEM Mounting
Alum Mount, Slotted Head, H 6 mm
Sinónimos:
SEM stub
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Altura
6 mm
Descripción general
EMS techware
Aplicación
It is used as a substrate to mount samples for Scanning Electron Microscopy (SEM)
Características y beneficios
Tapered end pin.
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Slotted head ½" dia. (12.7mm), pin ⅛" dia. (3.1mm), 6mm (H)
Envase
1EA = 50 mounts/pk
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)