Merck
M4507
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl p-trimethylammoniocinnamate chloride
powder
Sinónimos:
MUTMAC
About This Item
Fórmula lineal:
C22H22NO4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
399.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: pyridine, 1:1: 50 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(OC(=O)\C=C\c3ccc(cc3)[N](C)(C)C)ccc12
InChI
1S/C22H22NO4.ClH/c1-15-13-22(25)27-20-14-18(10-11-19(15)20)26-21(24)12-7-16-5-8-17(9-6-16)23(2,3)4;/h5-14H,1-4H3;1H/b12-7+;
Clave InChI
KYYHCHQCEWDCBB-RRAJOLSVSA-N
Sustratos
Fluorometric substrate for α-chymotrypsin.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G W Jameson et al.
The Biochemical journal, 131(1), 107-117 (1973-01-01)
Several esters of 4-methylumbelliferone and 2-naphthol were synthesized and examined as possible spectrofluorimetric titrants for bovine alpha-chymotrypsin, trypsin, thrombin, Factor Xa and for subtilisin Novo. 4-Methylumbelliferyl p-guanidinobenzoate hydrochloride (MUGB) is a satisfactory titrant for alpha- and beta-trypsin, thrombin and Factor
Artículos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.