M3568
MSX-3 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
3,7-Dihydro-8-[(1E)-2-(3-Methoxyphenyl)ethenyl]-7-methyl-3-[3-(phosphonooxy)propyl-1-(2-propynyl)-1H-purine-2,6-dione disodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].COc1cccc(\C=C\c2nc3N(CCCOP([O-])([O-])=O)C(=O)N(CC#C)C(=O)c3n2C)c1
InChI
1S/C21H23N4O7P.2Na.H2O/c1-4-11-25-20(26)18-19(24(21(25)27)12-6-13-32-33(28,29)30)22-17(23(18)2)10-9-15-7-5-8-16(14-15)31-3;;;/h1,5,7-10,14H,6,11-13H2,2-3H3,(H2,28,29,30);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b10-9+;;;
Clave InChI
FANGYFUIIWHEAQ-WCVSPGPUSA-L
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?