M3562
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
size 96 wells, round bottom clear wells, lid, case of 60
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiales:
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
polystyrene
round bottom clear wells
volumen máximo:
323 μL
tamaño:
96 wells
volumen de trabajo:
280 μL
esterilidad:
sterile
Características:
lid
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
polystyrene
round bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
case of 60
fabricante / nombre comercial
Greiner 650185
volumen máximo
323 μL
tamaño
96 wells
volumen de trabajo
280 μL
Descripción general
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Otras notas
96 well microplate, with lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 300 μm.
Idoneidad
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Información legal
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?