Documentos clave
M0687
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinónimos:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.11
Materiales:
flat bottom clear wells
tamaño:
96 wells
pocillo volumen:
392 μL
pocillo volumen de trabajo:
25-340 μL
esterilidad:
sterile
tipo de unión:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Características:
lid: no
skirt (F-bottom)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 655160
tamaño
96 wells
pocillo volumen
392 μL
pocillo volumen de trabajo
25-340 μL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Otras notas
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Idoneidad
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Información legal
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)