Merck
M1753
Sigma-Aldrich
1-tioglicerol
≥97%
Sinónimos:
α-Monotioglicerol, α-Tioglicerol, 3-Mercapto-1,2-propanodiol
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.16
Beilstein:
1732046
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
118 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)CS
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
Clave InChI
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El 1-tioglicerol estimula la síntesis de porfirina en Escherichia coli de crecimiento aerobio. Es un inhibidor de la actividad glicerol cinasa tanto in vitro como in situ .
Aplicación
El 1-tioglicerol se ha utilizado en un estudio para evaluar la manipulación del crecimiento acuoso de nanocristales de CdTe. También se ha utilizado en un estudio en el que se investigaba el efecto de la fijación de superficie sobre la unión de ligandos.
Nota de preparación
Este producto es miscible en etanol (1 ml/ml, 50 %, v/v), produciendo una disolución transparente e incolora. También es miscible en agua (0,1 M).
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G T Javor et al.
Journal of bacteriology, 174(3), 1072-1075 (1992-02-01)
1-Thioglycerol (TG) stimulates the synthesis of porphyrin in aerobically growing Escherichia coli. Here the levels of delta-aminolevulinate biosynthetic enzymes in untreated and TG-treated E. coli THU and PUC2 (a mutant of THU which overproduces porphyrins in the presence of thiols)
Hao Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(31), 10171-10180 (2006-08-03)
The present article is devoted to systematically exploring the influence of various experimental variables, including the precursor concentration, the ligand nature, the counterion type, the Cd-to-Te molar ratio, pH, and temperature, on the aqueous growth of CdTe nanocrystals. The growth
Sven Hildebrand et al.
Scientific reports, 10(1), 9950-9950 (2020-06-21)
Here, we describe a new immersion-based clearing method suitable for optical clearing of thick adult human brain samples while preserving its lipids and lipophilic labels such as 1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate (DiI). This clearing procedure is simple, easy to implement, and allowed
Chun-Jie Guo et al.
Cell, 181(3), 621-636 (2020-04-08)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) evolve more rapidly than mRNAs. Whether conserved lncRNAs undergo conserved processing, localization, and function remains unexplored. We report differing subcellular localization of lncRNAs in human and mouse embryonic stem cells (ESCs). A significantly higher fraction of
Nadja Franz et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(24), 5207-5218 (2009-12-22)
Hydrophilic/hydrophobic patterning is a powerful strategy to control folding in non-natural polymers/oligomers. In this contribution, we present a novel strategy for the preparation of alternating hydrophilic/hydrophobic patterned non-natural peptide foldamers. This strategy relies on the post-modification of a reactive peptide