L6632
Lipoxidase from Glycine max (soybean)
Type V, ammonium sulfate suspension, 500,000-1,000,000 units/mg protein
Sinónimos:
Linoleate:oxygen oxidoreductase, Lipoxygenase
About This Item
Productos recomendados
tpo
Type V
Nivel de calidad
Formulario
ammonium sulfate suspension
actividad específica
500,000-1,000,000 units/mg protein
mol peso
94 kDa
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions