L6254
Leishman′s stain
Powder
Sinónimos:
Eosin-polychrome methylene blue
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Leishman′s stain, used as histology stain
Formulario
powder
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
dark green to very dark green
solubilidad
methanol: 1 mg/mL
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)