L6031
Linolenic acid methyl ester isomer mix
Sinónimos:
9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lípido
omega FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Envase
Otras notas
Approx. 30% trans,trans,trans isomer
Approx. 15% each trans,trans,cis; trans,cis,trans; cis,trans,trans
Approx. 7% each cis,cis,trans; cis,trans,cis; trans,cis,cis
Approx. 3% cis,cis,cis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)