L2626
Methyl linolenate
≥99% (GC)
Sinónimos:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
unsaturated FAs
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clave InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Aplicación
- Exogenous Jasmonic Acid Alleviates Blast Resistance Reduction Caused by LOX3 Knockout in Rice.: The research explores the role of jasmonic acid, associated with methyl linolenate, in enhancing blast resistance in rice. The findings show that external application of jasmonic acid can compensate for the resistance loss due to LOX3 knockout, providing insights into plant disease management strategies (Su et al., 2023).
- Effects of (13)C isotope-labeled allelochemicals on the growth of the invasive plant Alternanthera philoxeroides.: This study uses (13)C-labeled methyl linolenate to trace allelochemical effects on invasive plant species. The results indicate a significant impact on plant growth, suggesting potential applications in controlling invasive species (Hua et al., 2023).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)