L5545
Levosimendan
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(-)-OR-1259, (R)-Simendan, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-propanedinitrile, OR 1259, R)-((4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl)hydrazono) propanedintrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -500 to -650°, c = 0.5 in THF
color
yellow
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N\N=C(\C#N)C#N)cc2
InChI
1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1
Clave InChI
WHXMKTBCFHIYNQ-SECBINFHSA-N
Información sobre el gen
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , TNNC1(7134) , TNNI3(7137) , TNNT2(7139)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)