L4754
3-sn-Lysophosphatidylethanolamine from egg yolk
Type I, ≥99%
Sinónimos:
1-Acyl-sn-glycero-3-phospho(2-aminoethanol), L-α-Lysocephalin, L-α-Lysophosphatidylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
egg yolk
Nivel de calidad
tpo
Type I
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
tipo de lípido
phosphoglycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- to prepare liposomes for liposome binding and vesiculation assay
- as a phospholipid standard in high-performance thin layer chromatography (HPTLC) to detect the phospholipid composition of platelet-derived microparticles
- as a phospholipid standard in thin layer chromatography (TLC) to identify phospholipid in parasitophorous vacuoles (PV) containing Leishmania amazonensis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)