Merck
P3556
Sigma-Aldrich
L-α-fosfatidilcolina
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Sinónimos:
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-Fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
About This Item
Número de CAS:
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
EC Number:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
biological source
egg yolk
Quality Level
type
Type XVI-E
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
La fosfatidilcolina pertenece a la clase de los fosfoglicéridos y contiene colina como grupo de cabeza. La colina se une al glicerol de los ácidos grasos unidos por un enlace éster al esqueleto. Es el principal fosfolípido que se encuentra en los organismos eucariotas.
Application
La L-α-fosfatidilcolina se ha utilizado:
  • para formar una película delgada de lípidos utilizada en el agotamiento de las células de Kupffer mediante clodronato encapsulado en liposomas
  • como componente del tampón de ensayo utilizado en el análisis de la γ-secretasa in vitro
  • en la preparación de la mezcla de sustratos para su uso en el el análisis mediante HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento) de la actividad de la enzima 5-lipoxogenasa
Biochem/physiol Actions
También actúa como fuente de mensajeros lipídicos o lípidos bioactivos: lisofosfatidilcolina, diacilglicerol, ácido fosfatídico, ácido araquidónico y factor activador de plaquetas. La fosfatidilcolina se produce en el hígado en la vía de la CDP-colina (citidina difosfocolina).
Un fosfolípido estructural principal del cerebro, que constituye aproximadamente el 15% de los lípidos totales; localizado principalmente en la materia gris.
Packaging
Envasada bajo argón
Preparation Note
Preparada según una modificación del procedimiento de Singleton, W.S., et al., J. Amp. Aceite Chem. Soc., 42, 53 (1965).
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
FTIR-spectroscopic characterization of phosphocholine-headgroup model compounds
Pohle W, et al.
Journal of Molecular Structure, 563, 463-467 (2001)
Lea M Hürlimann et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5400-5411 (2016-07-07)
Nosocomial infections with Enterococcus faecalis are an emerging health problem. However, drug efflux pumps contributing to intrinsic drug resistance are poorly studied in this Gram-positive pathogen. In this study, we functionally investigated seven heterodimeric ABC transporters of E. faecalis that
Molecular distinction of phosphatidylcholine synthesis between the CDP-choline pathway and phosphatidylethanolamine methylation pathway
DeLong CJ, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(42), 29683-29688 (1999)
Coactosin-like protein supports 5-lipoxygenase enzyme activity and up-regulates leukotriene A4 production
Rakonjac M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(35), 13150-13155 (2006)
Ireos Filipuzzi et al.
PLoS genetics, 12(11), e1006374-e1006374 (2016-11-18)
Invasive infections by fungal pathogens cause more deaths than malaria worldwide. We found the ergoline compound NGx04 in an antifungal screen, with selectivity over mammalian cells. High-resolution chemogenomics identified the lipid transfer protein Sec14p as the target of NGx04 and
Protocolos
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%