Merck
L2898
Sigma-Aldrich
Lisostafina from Staphylococcus staphylolyticus
aseptically filled
Sinónimos:
Endopeptidasa glicil-glicina
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
esterilidad
aseptically filled
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad específica
>500 units/mg protein
mol peso
25 kDa
composición
Protein, 40-70% biuret
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Chemical structure: peptide
Lysostaphin is mainly liberated as a proenzyme. It is highly stable at pH 4 and temperature 5°C.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La lisostafina es una endopeptidasa de cinc con un peso molecular de aproximadamente 25 kDa. Debido a que la lisostafina rompe los enlaces transversales de la poliglicina de la capa de peptidoglucanos de la pared celular de las especies de Staphylococcus , se ha encontrado útil para la lisis celular y también como potencial tratamiento antimicrobiano.
pH de actividad óptimo: ~7,5
Lysostaphin exhibit a lytic action against Staphylococcus aureus. It possesses several functions of three major enzymes, such as, glycylglycine endopeptidase, endo-β-N-acetyl glucosamidase and N-acteyl muramyl-L-alanine amidase. Lysostaphin can be used to treat antibiotic-resistant staphylococcal infections. Lysostaphin being an antistaphylococcal agent, can be used as a preservative in the food industry and in clinical labs for rapid screening.
Definición de unidad
One unit will reduce the turbidity (A620) of a suspension of Staphylococcus aureus cells from 0.250 to 0.125 in 10 min at pH 7.5 at 37 °C in a 6.0 ml reaction mixture.
Nota de preparación
Prepared from L 7386
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lysostaphin: an antistaphylococcal agent
Kumar J K
Applied Microbiology and Biotechnology, 80(4), 555-561 (2008)
Thomas S Lawson et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 25(5), 359-365 (2011-09-16)
Aspects of the fluorescence in situ hybridization (FISH) method for the detection of clinically important bacteria, such as Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Escherichia coli, were investigated for optimization. Various approaches to optimizing the FISH procedure were taken and different
Shaw R Gargis et al.
Applied and environmental microbiology, 76(20), 6944-6946 (2010-08-24)
Resistance to lysostaphin, a staphylolytic glycylglycine endopeptidase, is due to a FemABX-like immunity protein that inserts serines in place of some glycines in peptidoglycan cross bridges. These modifications inhibit both binding of the recombinant cell wall targeting domain and catalysis
R Satishkumar et al.
Nanotechnology, 22(50), 505103-505103 (2011-11-24)
The objective of this paper was to study the effect of antibody-directed targeting of S. aureus by comparing the activities of lysostaphin conjugated to biodegradable polylactide nanoparticles (NPs) in the presence and in the absence of co-immobilized anti-S. aureus antibody.
Yuliya Yurko et al.
Surgical innovation, 19(1), 20-26 (2011-07-12)
Naturally occurring antimicrobial peptides are possibly the "next frontier" in infection prevention. Binding them to mesh could reduce the rate of mesh infections. This study identifies an antimicrobial agent capable of significant antibacterial activity when bound to mesh. Lysozyme, human