L2895
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), FITC conjugate, lyophilized powder
Sinónimos:
Bandeirea simplicifolia agglutinin, BS-I
About This Item
Productos recomendados
conjugado
FITC conjugate
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
potencia
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composición
Protein, ≥70% Lowry (balance sodium citrate)
Extensión del etiquetado
≥1 mol FITC per mol lectin
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)