Merck
L2250
Sigma-Aldrich
L-lactato de litio
≥98% (titration)
Sinónimos:
Ácido L-láctico lithium salt, Sal de litio del ácido sarcoláctico, Ácido (S)-2-hidroxipropiónico lithium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5LiO3
Número de CAS:
Peso molecular:
96.01
Beilstein:
6127244
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (titration)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
<2% water (Karl Fischer)
color
white
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, colorless
trazas de catión
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
aplicaciones
food and beverages
hematology
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clave InChI
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Descripción general
El L-lactato de litio, también conocido como ácido sarcoláctico litio o (S)-2-hidroxipropanoato de litio, es una sal de litio del ácido L-láctico, el isómero ópticamente activo del ácido láctico caracterizado por una disposición estereoquímica (S). El ácido L-láctico se produce de forma natural en los animales a través de la fermentación del piruvato mediante la lactato deshidrogenasa durante el metabolismo normal y el ejercicio. Este compuesto es un elemento crucial en la fermentación del ácido láctico llevada a cabo por las bacterias del ácido láctico, donde los carbohidratos se convierten en ácido láctico. En los seres humanos, el ácido láctico y su base conjugada desempeñan un papel vital en varios procesos biológicos, que abarcan desde el desarrollo prenatal hasta el mantenimiento del líquido extracelular que rodea las neuronas.
Investigaciones recientes indican que el L-lactato de litio exhibe efectos estabilizadores del estado de ánimo, particularmente en personas con trastorno bipolar. Se cree que este efecto está relacionado con su influencia en la vía del fosfatidilinositol (PI) y la inhibición de la actividad glucógeno sintasa cinasa-3 (GSK-3). Más allá del trastorno bipolar, en investigaciones en curso se están explorando las posibles aplicaciones del L-lactato de litio en dolencias neuropsiquiátricas, como en estudios relacionados con la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia, destacando su importancia en las áreas de investigación en metabolómica y bioquímica.
Aplicación
El L-lactato de litio es un compuesto versátil que encuentra aplicación en la investigación en metabolómica y investigación bioquímica.
El L-lactato de litio se ha utilizado como patrón:
  • para la cuantificación del ácido láctico utilizando métodos analíticos
  • para la cuantificación del ácido láctico utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento
  • como patrón para la valoración del ácido L-láctico
Características y beneficios
  • Ideal para investigación en metabolómica, bioquímica y biología celular
  • Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
Otras notas
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de monosacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G Díaz-Ruiz et al.
Applied and environmental microbiology, 69(8), 4367-4374 (2003-08-07)
Pozol is an acid beverage obtained from the natural fermentation of nixtamal (heat- and alkali-treated maize) dough. The concentration of mono- and disaccharides from maize is reduced during nixtamalization, so that starch is the main carbohydrate available for lactic acid
Nicolas Lebouvier et al.
Marine drugs, 7(4), 640-653 (2010-01-26)
As part of our search for new antimalarial drugs in South Pacific marine sponges, we have looked for inhibitors of Pfnek-1, a specific protein kinase of Plasmodium falciparum. On the basis of promising activity in a preliminary screening, the ethanolic
Chia-Yu Lin et al.
PloS one, 15(10), e0241053-e0241053 (2020-10-27)
The relationship between methylglyoxal (MGO) and D-lactate during saikosaponin C (SSC) treatment of mice with accelerated nephrotoxic serum (NTS) nephritis was investigated. NTS nephritis was induced by administration of anti-basement membrane antibodies to C57BL/6 mice and three dosages of SSC
Akram Abouie Mehrizi et al.
Medical microbiology and immunology, 207(2), 151-166 (2018-02-06)
Malaria vaccine development has been confronted with various challenges such as poor immunogenicity of malaria vaccine candidate antigens, which is considered as the main challenge. However, this problem can be managed using appropriate formulations of antigens and adjuvants. Poly(I:C) is
Mathias Busch et al.
Environmental research, 193, 110536-110536 (2020-12-01)
The continuous degradation of plastic waste in the environment leads to the generation of micro- and nanoplastic fragments and particles. Due to the ubiquitous presence of plastic particles in natural habitats as well as in food, beverages and tap water
Protocolos
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Ver todo