Merck
71718
Sigma-Aldrich
L-lactato de sodio
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
Ácido L-láctico sodium salt, Ácido (S)-2-hidroxipropiónico sodium salt, Ácido sarcoláctico sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.06
Beilstein/REAXYS Number:
4567087
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
feature
chiral
impurities
≤1% water
mp
163-165 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Inchi Key
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
General description
El L-lactato de sodio es la sal de sodio del ácido L-láctico y se utilizado ampliamente como unidad estructural quiral en síntesis orgánica para la preparación de varios compuestos quirales. También puede utilizarse como un agente reductor suave en aplicaciones de química sintética.
Application
El L-lactato de sodio puede utilizarse como:
  • Reactivo para la disolución del D-gluconato de calcio.
  • Cristalizante en la síntesis de catalizadores de silicato que contienen Sn.
  • Como unidad estructural quiral para preparar el intermediario quiral pirrolidina, que se utiliza a su vez para sintetizar los líquidos iónicos quirales de pirrolidinio.
  • Reductor suave en la reducción selectiva de CuO en nanovarillas de Cu.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Spontaneous supersaturation of calcium D-gluconate during isothermal dissolution of calcium L-lactate in aqueous sodium D-gluconate
Martina V et al,
Food & Function, 5, 85-91 (2014)
Clinical evaluation of sodium bicarbonate, sodium L-lactate, and sodium acetate for the treatment of acidosis in diarrheic calves.
Kasari TR
Journal of the American Veterinary Medical Association, 187(4), 392-397 (1985)
Jian-Hua Mao et al.
Microbiome, 8(1), 53-53 (2020-04-18)
Recent evidence has linked the gut microbiome to host behavior via the gut-brain axis [1-3]; however, the underlying mechanisms remain unexplored. Here, we determined the links between host genetics, the gut microbiome and memory using the genetically defined Collaborative Cross
Lucy Liu et al.
Cell metabolism, 26(5), 719-737 (2017-10-03)
Elevated reactive oxygen species (ROS) induce the formation of lipids in neurons that are transferred to glia, where they form lipid droplets (LDs). We show that glial and neuronal monocarboxylate transporters (MCTs), fatty acid transport proteins (FATPs), and apolipoproteins are
Rupali Vohra et al.
Molecular neurobiology, 55(12), 9108-9121 (2018-04-13)
Müller cells are pivotal in sustaining retinal ganglion cells, and an intact energy metabolism is essential for upholding Müller cell functions. The present study aimed to investigate the impact of lactate on Müller cell survival and function. Primary mice Müller