I9140
IgG from goat serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat IgG
About This Item
Productos recomendados
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
grado
technical grade
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation.
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)