The term 'Grade VII' doesn't hold significant meaning other than indicating the chronological order of the product's introduction. It does not directly impact the quality or specifications of the product.
I4504
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Grade VII, ≥300 units/mg solid
Sinónimos:
β-D-Fructofuranosidase, β-D-Fructofuranoside fructohydrolase, Saccharase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bakers yeast
Nivel de calidad
tpo
Grade VII
Formulario
solid
actividad específica
≥300 units/mg solid
actividad extraña
α-galactosidase (melibiase) ≤0.01%
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Invertase
-
What does the term 'Grade VII' signify in the product description of I4504?
1 answer-